Få mere at vide
1-Hydroxy Fingolimod, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hydroxyfingolimod |
| CAS | 162361-49-1 |
| Molekylær formel | C19 H33 N O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1,4-Butanediol, 3-amino-3-(hydroxymethyl)-1-(4-octylphenyl)-, 3-Amino-3-(hydroxymethyl)-1-(4-octylphenyl)butane-1,4-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H33NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-16-9-11-17(12-10-16)18(23)13-19(20,14-21)15-22/h9-12,18,21-23H,2-8,13-15,20H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCc1ccc(cc1)C(O)CC(N)(CO)CO |
| IUPAC navn | 3-amino-3-(hydroxymethyl)-1-(4-octylphenyl)butane-1,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 323.47 |
| Formel vægt | 323.246 |