missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1’-Hydroxy Bufuralol (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1'-Hydroxybufuralol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO3/c1-10(18)12-7-5-6-11-8-14(20-15(11)12)13(19)9-17-16(2,3)4/h5-8,10,13,17-19H,9H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 277.1678 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?