Få mere at vide
1’-Hydroxy Bufuralol-d9 (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1'-Hydroxy Bufuralol-d9 (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1185069-74-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16H14D9NO3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | α2-[[(1,1-(Dimethylethyl-d9))amino]methyl]-α7-methyl-2,7-benzofurandimethanol, 1'-Hydroxybufuralol-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO3/c1-10(18)12-7-5-6-11-8-14(20-15(11)12)13(19)9-17-16(2,3)4/h5-8,10,13,17-19H,9H2,1-4H3/i2D3,3D3,4D3 |
| SMIL | OC(CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C(O1)=CC2=C1C(C(O)C)=CC=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.41 |
| Formel vægt | 286.2243 |
| Vis mere |