Få mere at vide
(1-Hydroxy-3-(methylamino)propane-1,1-diyl)diphosphonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Despentylibandronate |
| CAS | 128202-57-3 |
| Molekylær formel | C4 H13 N O7 P2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | P,P'-[1-Hydroxy-3-(methylamino)propylidene]bis-phosphonic Acid, Phosphonic acid, [1-hydroxy-3-(methylamino)propylidene]bis- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H13NO7P2/c1-5-3-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12/h5-6H,2-3H2,1H3,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12) |
| SMIL | CNCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O |
| IUPAC navn | [1-hydroxy-3-(methylamino)-1-phosphonopropyl]phosphonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.096 |
| Formel vægt | 249.0167 |