Få mere at vide
1-Hydroxy-3,5-dimethyladamantane, Mikromol™
Artikelnummer. 30051853
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051853 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051853 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1045.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Hydroxy-3,5-dimethyladamantane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hydroxy-3,5-dimethyladamantane
CAS 707-37-9
Analyt- eller komponentnavne 1-Hydroxy-3,5-dimethyladamantane
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H20 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-Hydroxy-3,5-dimethyladamantane, Memantine Related Compound B (USP), Memantine Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C12H20O/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9,13H,3-8H2,1-2H3
SMIL CC12CC3CC(C)(C1)CC(O)(C3)C2
IUPAC navn 3,5-dimethyladamantan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 180.29
Mængde 25 mg
Formel vægt 180.1514 g/mol