Få mere at vide
1-Hydroxy-3,5-dimethyladamantane, Mikromol™
Beskrivelse
1-Hydroxy-3,5-dimethyladamantane
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hydroxy-3,5-dimethyladamantane |
| CAS | 707-37-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Hydroxy-3,5-dimethyladamantane |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H20 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Hydroxy-3,5-dimethyladamantane, Memantine Related Compound B (USP), Memantine Related Compound B |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9,13H,3-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CC12CC3CC(C)(C1)CC(O)(C3)C2 |
| IUPAC navn | 3,5-dimethyladamantan-1-ol |
| Vis mere |