Få mere at vide
1-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one |
| CAS | 771-19-7 |
| Molekylær formel | C9H9NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3,4-Dihydro-1-hydroxy-carbostyril, 3,4-Dihydro-1-hydroxy-2(1H)-quinolinone, N-Hydroxy-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-4,12H,5-6H2 |
| SMIL | O=C1CCC2=CC=CC=C2N1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.17 |
| Formel vægt | 163.0633 |