Få mere at vide
1-Hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-one |
| CAS | 38895-88-4 |
| Molekylær formel | C6H12O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-6(2,3)5(8)4-7/h7H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)C(=O)CO |
| IUPAC navn | 1-hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.15 |
| Formel vægt | 116.0837 |