Få mere at vide
[1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethylidene]bis(phosphonic Acid) ([1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic Acid)), Mikromol™
Artikelnummer. 30050706
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30050706 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30050706 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0777.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
[1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethylidene]bis(phosphonic Acid) ([1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic Acid))
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethylidene)bis(phosphonic Acid) ([1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic Acid))
CAS 105462-25-7
Analyt- eller komponentnavne (1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethylidene)bis(phosphonic Acid) ([1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic Acid))
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H11 N O7 P2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Risedronate Sodium 2.5 Hydrate Imp. C (EP), Risedronate Imp. C (EP), Risedronate Sodium 2.5 Hydrate Imp C (Pharmeuropa), [1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic Acid), P,P'-[1-Hydroxy-2-(4-pyridinyl)ethylidene]bis-phosphonic acid, [1-Hydroxy-2-(4-pyridinyl)ethylidene]bis-phosphonic acid, NE 58043, Risedronate Sodium 2.5 Hydrate Impurity C, Risedronate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4,9H,5H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)
SMIL OC(Cc1ccncc1)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O
IUPAC navn (1-hydroxy-1-phosphono-2-pyridin-4-ylethyl)phosphonic acid
Molekylvægt (g/mol) 283.11
Mængde 50 mg
Formel vægt 283.0011 g/mol