Få mere at vide
[1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethylidene]bis(phosphonic Acid) ([1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic Acid)), Mikromol™
Beskrivelse
[1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethylidene]bis(phosphonic Acid) ([1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic Acid))
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethylidene)bis(phosphonic Acid) ([1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic Acid)) |
| CAS | 105462-25-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethylidene)bis(phosphonic Acid) ([1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic Acid)) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H11 N O7 P2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Risedronate Sodium 2.5 Hydrate Imp. C (EP), Risedronate Imp. C (EP), Risedronate Sodium 2.5 Hydrate Imp C (Pharmeuropa), [1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic Acid), P,P'-[1-Hydroxy-2-(4-pyridinyl)ethylidene]bis-phosphonic acid, [1-Hydroxy-2-(4-pyridinyl)ethylidene]bis-phosphonic acid, NE 58043, Risedronate Sodium 2.5 Hydrate Impurity C, Risedronate Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4,9H,5H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15) |
| SMIL | OC(Cc1ccncc1)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O |
| IUPAC navn | (1-hydroxy-1-phosphono-2-pyridin-4-ylethyl)phosphonic acid |
| Vis mere |