Få mere at vide
[1-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)ethylidene]bis(phosphonic Acid) ([1-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic Acid)), Mikromol™
Artikelnummer. 30052516
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052516 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052516 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0777.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
[1-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)ethylidene]bis(phosphonic Acid) ([1-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic Acid))
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)ethylidene)bis(phosphonic Acid) ((1-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)ethane-1,1-diyl)bis(phosphonic Acid))
CAS 105462-23-5
Analyt- eller komponentnavne (1-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)ethylidene)bis(phosphonic Acid) ((1-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)ethane-1,1-diyl)bis(phosphonic Acid))
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H11 N O7 P2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Risedronate Sodium 2.5 Hydrate Imp. B (EP), Risedronate Imp. B (EP), Risedronate USP Related Compound A, Risedronate USP RC A, Risedronate Sodium 2.5 Hydrate Imp B (Pharmeuropa), [1-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic Acid), P,P'-[1-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)ethylidene]bis-phosphonic acid, [1-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)ethylidene]bis-phosphonic acid, NE 58018, Risedronate Related Compound A, Risedronate Sodium 2.5 Hydrate Impurity B, Risedronate Impurity B
InChI formel InChI=1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)5-6-3-1-2-4-8-6/h1-4,9H,5H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)
SMIL OC(Cc1ccccn1)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O
IUPAC navn (1-hydroxy-1-phosphono-2-pyridin-2-ylethyl)phosphonic acid
Molekylvægt (g/mol) 283.11
Mængde 25 mg
Formel vægt 283.0011 g/mol