Få mere at vide
1-Hydroxy-2-naftosyre, TRC
Artikelnummer. 30388928
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30388928 10 g
1 options
Artikelnummer. 30388928 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95085010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xinafoic acid
CAS 86-48-6
Molekylær formel C11 H8 O3
Mængde 10 g
Synonym 1-Hydroxy-2-naphthoic Acid, 2-Naphthalenecarboxylic acid, 1-hydroxy-, 2-Naphthoic acid, 1-hydroxy- (8CI), 1-Hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 1-Hydroxy-2-naphthoic acid, 1-Naphthol-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-1-naphthol, NSC 3717, Xinafoic acid, α-Hydroxy-β-naphthoic acid, GR 66288X, Salmeterol related
InChI formel InChI=1S/C11H8O3/c12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h1-6,12H,(H,13,14)
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2O)C(=O)O
IUPAC navn 1-hydroxynaphthalen-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 188.18
Formel vægt 188.047