Få mere at vide
1-Hydroxy-2-naftosyre, 98%
Artikelnummer. 10346550 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10346550 100 g Plastflaske 100g
10183000 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10346550 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149231000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 86-48-6 | C11H8O3 | 188,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-48-6
Molekylær formel C11H8O3
Molekylvægt (g/mol) 188.18
MDL nummer MFCD00003960
InChI nøgle SJJCQDRGABAVBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hydroxy-2-naphthoic acid, 1-naphthol-2-carboxylic acid, 2-carboxy-1-naphthol, 2-naphthalenecarboxylic acid, 1-hydroxy, 1-hydroxy-2-naphthoate, 1-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-u8lz3r07l8, 2-naphthoic acid, 1-hydroxy, alpha-hydroxynaphthoic acid, 1-hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid
PubChem CID 6844
ChEBI CHEBI:36108
IUPAC navn 1-hydroxynaphthalen-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 199,0 °C til 205,0 °C
Farve Tan til hvid
Flammepunkt >150 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 10, 331
Merck Index 15, 4873
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i varmt vand. Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i koldt vand, opløselige i benzen og kloroform, frit opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 188.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.