Få mere at vide
1-Hydroxy-2-naphthaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30400567
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30400567 5 g
1 options
Artikelnummer. 30400567 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9497005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
CAS 574-96-9
Molekylær formel C11H8O2
Mængde 5 g
Synonym 1-Hydroxy-2-naphthalenecarboxaldehyde
InChI formel InChI=1S/C11H8O2/c12-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)11(9)13/h1-7,13H
SMIL O=CC(C=C1)=C(O)C2=C1C=CC=C2
IUPAC navn 1-hydroxy-2-naftalenhyd
Molekylvægt (g/mol) 172.18
Formel vægt 172.05