Få mere at vide
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hydroxy-2-naphthaldehyde |
| CAS | 574-96-9 |
| Molekylær formel | C11H8O2 |
| MDL nummer | MFCD00092325 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.18 |
| Procent renhed | 98% |