Få mere at vide
1-Hydroxy-2,7-diamino mitosen (Blanding cis/trans), TRC
Artikelnummer. 30132634
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30132634 2.5 mg 2.5mg
30004190 1 mg -
30004335 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132634 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9397002.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1192552-64-9
Molekylær formel C14 H16 N4 O5
Molekylvægt (g/mol) 320.3
Synonym 1H-Pyrrolo[1,2-a]indole-5,8-dione, 2,7-diamino-9-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2,3-dihydro-1-hydroxy-6-methyl-, (2S)-, 1-Hydroxy-2,7-diamino Mitosene (Mixture cis/trans), (1RS,2S)-1-Hydroxy-2,7-diaminomitosene, (2S)-2,7-Diamino-9-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2,3-dihydro-1-hydroxy-6-methyl-1H-pyrrolo[1,2-a]indole-5,8-dione
IUPAC navn [(2S)-2,6-diamino-3-hydroxy-7-methyl-5,8-dioxo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[1,2-a]indol-4-yl]methylcarbamat
SMIL CC1=C(N)C(=O)c2c(COC(=O)N)c3C(O)[C@@H](N)Cn3c2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1RS,2S)-1-Hydroxy-2,7-diaminomitosene (cis,trans mixture)
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H16N4O5/c1-4-8(16)13(21)7-5(3-23-14(17)22)9-12(20)6(15)2-18(9)10(7)11(4)19/h6,12,20H,2-3,15-16H2,1H3,(H2,17,22)/t6-,12?/m0/s1
Formel vægt 320.1121