Få mere at vide
1-Hydroxy-1-phenylpropan-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hydroxy-1-phenylpropan-2-one |
| CAS | 90-63-1 |
| Molekylær formel | C9H10O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone, 1-Hydroxy-1-phenylacetone, 1-Hydroxy-1-phenylpropan-2-one, 1-Hydroxy-2-oxo-1-phenylpropane, 1-Phenyl-1-hydroxypropan-2-one, 1-Phenyl-2-oxo-1-propanol, 1-Phenylacetylcarbinol, NSC 404583, Phenylacetylcarbinol, alpha-Hydroxybenzyl methyl ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9,11H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)C(O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 1-hydroxy-1-phenylpropan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.17 |
| Formel vægt | 150.0681 |