Få mere at vide
1-Hydroxy-1,3-dihydrobenzo[c][1,2]oxaborole-6-carboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hydroxy-1,3-dihydrobenzo[c][1,2]oxaborole-6-carboxylic acid |
| CAS | 1221343-14-1 |
| Molekylær formel | C8H7BO4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BO4/c10-8(11)5-1-2-6-4-13-9(12)7(6)3-5/h1-3,12H,4H2,(H,10,11) |
| SMIL | OB1OCc2ccc(cc12)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.95 |
| Formel vægt | 178.0437 |