Få mere at vide
1-Hydroperoxy-1-phenylethane, TRC
Artikelnummer. 30398083
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30398083 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30398083 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH950265100MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hydroperoxy-1-phenylethane
CAS 3071-32-7
Molekylær formel C8H10O2
Mængde 100 mg
Synonym 1-Phenylethyl Hydroperoxide, (1-Hydroperoxyethyl)benzene, 1-Hydroperoxy-1-phenylethane, Ethylbenzene Hydroperoxide, Ethylbenzene α-Hydroperoxide, α-Hydroperoxyethylbenzene, α-Methylbenzyl Hydroperoxide, α-Phenylethyl Hydroperoxide
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c1-7(10-9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3
SMIL CC(OO)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 1-hydroperoxyethylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 138.16
Formel vægt 138.0681