Få mere at vide
1-Hydrazinophthalazinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426166
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11426166 25 g 25g
11416166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11426166 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22995.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 304-20-1 | C8H9ClN4 | 196.638 g/mol
En monoaminoxidasehæmmer1-Hydrazinophthalazinhydrochlorid er en ikke-nukleosidanalog, der hæmmer DNA-methylering og reaktiverer ekspressionen af tumorsuppressorgener. Det virker som en ikke-selektiv MAO-A/B-hæmmer og semicarbazidfølsom aminoxidasehæmmer. Desuden tjener det som et antihypertensivum.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En monoaminoxidasehæmmer1-Hydrazinophthalazinhydrochlorid er en ikke-nukleosidanalog, der hæmmer DNA-methylering og reaktiverer ekspressionen af tumorsuppressorgener. Det virker som en ikke-selektiv MAO-A/B-hæmmer og semicarbazidfølsom aminoxidasehæmmer. Desuden tjener det som et antihypertensivum.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i diethylether og alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 304-20-1
Molekylær formel C8H9ClN4
Molekylvægt (g/mol) 196.638
MDL nummer MFCD00135998
InChI nøgle ZUXNZUWOTSUBMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydralazine hydrochloride, 1-hydrazinophthalazine hydrochloride, 1-hydrazinylphthalazine hydrochloride, apresoline, aiselazine, hydralazine hcl, hydralazine chloride, hyperazin, hyperex, lopress
PubChem CID 9351
ChEBI CHEBI:31672
IUPAC navn phthalazin-1-ylhydrazin;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=NN=C2NN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hydrazinophthalazine hydrochloride
Smeltepunkt ∼275 °C (nedbrydning)
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3568329
Merck Index 14,4763
Formel vægt 196.64
Procent renhed 98%