Få mere at vide
1-Hexyne, TRC
Artikelnummer. 30399243
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
30399243 10 mL
1 options
Artikelnummer. 30399243 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH28141510ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexyne
CAS 693-02-7
Molekylær formel C6H10
Mængde 10 mL
Synonym 1-Hexyn, Butylacetylene, NSC 9709, n-Butylacetylene
InChI formel InChI=1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h1H,4-6H2,2H3
SMIL CCCCC#C
IUPAC navn hex-1-yne
Molekylvægt (g/mol) 82.14
Formel vægt 82.0783