Få mere at vide
1-Hexyne, 98+%
Artikelnummer. 11444170
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444170 10 g 10g
11494534 50 g 50g
11404544 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444170 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13156.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 693-02-7 | C6H10 | 82,146 g/mol
1-Hexyne bruges til fremstilling af tricyklisk isoindolinon stillads ved at gennemgå hydrozirkonation og ringlukkende metatese. Det bruges til at fremstille trans-1,2-bis(5-thianthreniumyl)alkentetrafluorborat ved at reagere med thianthren-kation-radikal-tetrafluorborat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Hexyne bruges til fremstilling af tricyklisk isoindolinon stillads ved at gennemgå hydrozirkonation og ringlukkende metatese. Det bruges til at fremstille trans-1,2-bis(5-thianthreniumyl)alkentetrafluorborat ved at reagere med thianthren-kation-radikal-tetrafluorborat.
Opløselighed
Blandbar med organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 693-02-7
Molekylær formel C6H10
Molekylvægt (g/mol) 82.146
MDL nummer MFCD00009504
InChI nøgle CGHIBGNXEGJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexyne, n-butylacetylene, butylacetylene, hexyne, unii-5fzf2f38f5, n-hexyne, 1-hexyn, hex-5-yn-1-yl, pubchem13057
PubChem CID 12732
IUPAC navn hex-1-yn
SMIL CCCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexyne
Smeltepunkt -132 °C
Tæthed 0.718
Kogepunkt 69 °C til 71 °C
Flammepunkt −21 °C (−5 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.399
Mængde 10 g
FN nummer UN3295
Beilstein 635687
Opløselighedsinformation Blandet med organiske opløsningsmidler. Ublandelig med vand.
Formel vægt 82.15
Procent renhed ≥98%