Få mere at vide
1-Hexylboronsyre pinacolester, 98%
Artikelnummer. 11367409
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367409 1 g 1g
11377409 5 g 5g
11387409 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367409 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27831.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
CAS: 86308-26-1 | C12H25BO2 | 212,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86308-26-1
Molekylær formel C12H25BO2
Molekylvægt (g/mol) 212.14
MDL nummer MFCD08457665
InChI nøgle LDPMCSWZEGKWLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexylboronic acid pinacol ester, 2-hexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole, 1,3,2-dioxaborolane, 2-hexyl-4,4,5,5-tetramethyl
PubChem CID 10921795
IUPAC navn 2-hexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexylboronic acid pinacol ester
Tæthed 1.167
Flammepunkt 84°C (183°F)
Brydningsindeks 1.426
Mængde 1 g
Formel vægt 212.14
Procent renhed 98%