Få mere at vide
1-Hexylboronsyre, 97%
Artikelnummer. 11410607
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410607 10 g 10g
11400607 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22446.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 16343-08-1 | C6H15BO2 | 129,994 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16343-08-1
Molekylær formel C6H15BO2
Molekylvægt (g/mol) 129.994
MDL nummer MFCD01074641
InChI nøgle CXSYDLCMCLCOCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexylboronic acid, 1-hexaneboronic acid, boronic acid, b-hexyl, 1-hexylboronic acid, n-hexaneboronic acid, boronic acid, hexyl, b-hexyl-boronic acid, n-hexylboronicacid, 1-hexylboronic acid c6-b oh 2
PubChem CID 351064
IUPAC navn hexylboronsyre
SMIL B(CCCCCC)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexylboronic acid
Smeltepunkt 85 °C til 90 °C
Mængde 10 g
Beilstein 1736080
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 130
Procent renhed 97%