Få mere at vide
1-Hexylamin, 99%
Artikelnummer. 11467587
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467587 250 mL 250ml
11457587 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11467587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15663.AK
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 111-26-2 | C6H15N | 101,19 g/mol
1-hexylamin anvendes som korrosionsinhibitorer, emulgatorer og overfladeaktive stoffer. Det bruges i farvestoffer, gummi og farmaceutiske industrier. Det bruges også til at studere modifikationen af alkanethlol monolag i gasfase overfladereaktioner. Det fungerer som en initiator i ringåbningspolymerisationen af N-carboxyanhydrid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-hexylamin anvendes som korrosionsinhibitorer, emulgatorer og overfladeaktive stoffer. Det bruges i farvestoffer, gummi og farmaceutiske industrier. Det bruges også til at studere modifikationen af alkanethlol monolag i gasfase overfladereaktioner. Det fungerer som en initiator i ringåbningspolymerisationen af N-carboxyanhydrid.
Opløselighed Blandbar med
vand, dichlormethan, alkohol og acetone.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, kuldioxid og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-26-2
Molekylær formel C6H15N
Molekylvægt (g/mol) 101.19
MDL nummer MFCD00008240
InChI nøgle BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexylamine, 1-aminohexane, n-hexylamine, 1-hexanamine, 1-hexylamine, mono-n-hexylamine, hexanamine, hexyl amine, unii-ci4e002zv8, hexyl-amine
PubChem CID 8102
ChEBI CHEBI:5712
IUPAC navn hexan-1-amin
SMIL CCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexylamine
Smeltepunkt -19°C
Tæthed 0.773
pH 11.6
Kogepunkt 129°C to 131°C
Flammepunkt 27°C (80°F)
Lugt Amine-like
Lineær formel CH3(CH2)5NH2
Brydningsindeks 1.418
Mængde 250 mL
FN nummer UN2734
Beilstein 1731298
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with water,dichloromethane,alcohol and acetone.
Formel vægt 101.19
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Hexylamine