Få mere at vide
1-hexylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457587
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11457587
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15663.AU
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 111-26-2 | C6H15N | 101.19 g/mol
1-hexylamin anvendes som korrosionsinhibitorer, emulgatorer og overfladeaktive stoffer. Det bruges i farvestoffer, gummi og farmaceutiske industrier. Det bruges også til at studere modifikationen af alkanethlol monolag i gasfase overfladereaktioner. Det fungerer som en initiator i ringåbningspolymerisationen af N-carboxyanhydrid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-hexylamin anvendes som korrosionsinhibitorer, emulgatorer og overfladeaktive stoffer. Det bruges i farvestoffer, gummi og farmaceutiske industrier. Det bruges også til at studere modifikationen af alkanethlol monolag i gasfase overfladereaktioner. Det fungerer som en initiator i ringåbningspolymerisationen af N-carboxyanhydrid.
Opløselighed Blandbar med
vand, dichlormethan, alkohol og acetone.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, kuldioxid og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-26-2
Molekylær formel C6H15N
Molekylvægt (g/mol) 101.19
MDL nummer MFCD00008240
InChI nøgle BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexylamine, 1-aminohexane, n-hexylamine, 1-hexanamine, 1-hexylamine, mono-n-hexylamine, hexanamine, hexyl amine, unii-ci4e002zv8, hexyl-amine
PubChem CID 8102
ChEBI CHEBI:5712
IUPAC navn hexan-1-amin
SMIL CCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexylamine
Smeltepunkt -19°C
Tæthed 0.773
pH 11.6
Kogepunkt 129°C to 131°C
Flammepunkt 27°C (80°F)
Lugt Amine-like
Lineær formel CH3(CH2)5NH2
Brydningsindeks 1.418
Mængde 1000 mL
FN nummer UN2734
Beilstein 1731298
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with water,dichloromethane,alcohol and acetone.
Formel vægt 101.19
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: n-Hexylamine