Få mere at vide
(1-Hexyl)trimethylammonium bromide, 98%
Artikelnummer. 11332596
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332596 5 g 5g
11342596 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332596 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08594.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2650-53-5 | C9H22BrN | 224.186 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2650-53-5
Molekylær formel C9H22BrN
Molekylvægt (g/mol) 224.186
MDL nummer MFCD00051872
InChI nøgle JYVPKRHOTGQJSE-UHFFFAOYSA-M
Synonym hexyltrimethylammonium bromide, hexyltrimethylazanium bromide, acmc-209grw, hexyltrimethylammoniumbromide, n-hexyltrimethylammonium bromide, n,n,n,n-hexyltrimethylammonium bromide, 1-hexanaminium,n,n-trimethyl-, bromide, 1-hexyl trimethylammonium bromide, 1-hexanaminium,n,n,n-trimethyl-, bromide 1:1
PubChem CID 10059492
IUPAC navn hexyl(trimethyl)azanium;bromid
SMIL CCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Hexyl)trimethylammonium bromide
Smeltepunkt 177°C to 180°C
Mængde 5 g
Beilstein 3913229
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 224.18
Procent renhed 98%