Få mere at vide
1-Hexylisothiocyanat, 97%
Artikelnummer. 11419000
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419000 25 g 25g
11409000 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419000 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12223.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 4404-45-9 | C7H13NS | 143,248 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4404-45-9
Molekylær formel C7H13NS
Molekylvægt (g/mol) 143.248
MDL nummer MFCD00014445
InChI nøgle WXYAXKKXIGHXDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyl isothiocyanate, n-hexyl isothiocyanate, hexane, 1-isothiocyanato, 1-hexyl isothiocyanate, hexylisothiocyanate, isothiocyanic acid, hexyl ester, unii-2s7c3ga0z5, 1-hexylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-hexane, hexanisothiocyanate
PubChem CID 78120
IUPAC navn 1-isothiocyanatohexan
SMIL CCCCCCN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexyl isothiocyanate
Tæthed 0.933
Kogepunkt 216°C
Flammepunkt 90°C (194°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.4915
Mængde 25 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1751837
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 143.25
Procent renhed 97%