Få mere at vide
1-Hexyl-3-methylimidazoliumhexafluorfosfat, 99%
Artikelnummer. 10616744 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10616744 100 g Plastflaske 100g
10371144 5 g Plastflaske 5g
10041741 25 g Plastflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10616744 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 354181000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
CAS: 304680-35-1 | C10H19F6N2P | 312,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ionisk væske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 304680-35-1
Molekylær formel C10H19F6N2P
Molekylvægt (g/mol) 312.24
MDL nummer MFCD03093296
InChI nøgle YPWSSSRXUOQNMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, acmc-209hg2, dsstox_cid_27925, dsstox_rid_82678, dsstox_gsid_47949, ksc222c9l, 1-hexyl-3-methyl-imidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-hex-1-yl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
PubChem CID 2734175
IUPAC navn 1-hexyl-3-methylimidazol-3-ium;hexafluorphosphat
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -73,5 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.3045g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Brydningsindeks 1,4160 til 1,418
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.3045
Viskositet 497 mPa (25 °C)
Formel vægt 312.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.