Få mere at vide
1-hexyl-3-methylimidazoliumhexafluorphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10371144 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10371144 5 g Plastflaske 5g
10041741 25 g Plastflaske 25g
10616744 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10371144 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 354180050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 304680-35-1 | C10H19F6N2P | 312.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ionisk væske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 304680-35-1
Molekylær formel C10H19F6N2P
Molekylvægt (g/mol) 312.24
MDL nummer MFCD03093296
InChI nøgle YPWSSSRXUOQNMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, acmc-209hg2, dsstox_cid_27925, dsstox_rid_82678, dsstox_gsid_47949, ksc222c9l, 1-hexyl-3-methyl-imidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-hex-1-yl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
PubChem CID 2734175
IUPAC navn 1-hexyl-3-methylimidazol-3-ium;hexafluorphosphat
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Spécification
Kemisk navn eller materiale 1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -73.5°C
Farve Hvid
Tæthed 1.3045g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Brydningsindeks 1.4160 to 1.418
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.3045
Viskositet 497 mPa.s (25°C)
Formel vægt 312.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Mention de danger
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Conseils de prudence
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.