Få mere at vide
1-Hexyl-2-phenyl-4-(1-naphthoyl)pyrroleJWH-147, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | JWH 147 |
| CAS | 914458-20-1 |
| Molekylær formel | C27 H27 N O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Methanone, (1-hexyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)-1-naphthalenyl-, (1-Hexyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)-1-naphthalenylmethanone, 1-Hexyl-2-phenyl-4-(1-naphthoyl)pyrrole, JWH 147, (1-Hexyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C27H27NO/c1-2-3-4-10-18-28-20-23(19-26(28)22-13-6-5-7-14-22)27(29)25-17-11-15-21-12-8-9-16-24(21)25/h5-9,11-17,19-20H,2-4,10,18H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCn1cc(cc1c2ccccc2)C(=O)c3cccc4ccccc34 |
| IUPAC navn | (1-hexyl-5-phenylpyrrol-3-yl)-naphthalen-1-ylmethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 381.51 |
| Formel vægt | 381.2093 |