missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Hexyl-2-phenyl-4-(1-naphthoyl)pyrroleJWH-147, TRC

Artikelnummer. 30405579
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405579 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405579 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29740025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale JWH 147
CAS 914458-20-1
Molekylær formel C27 H27 N O
Mængde 25 mg
Synonym Methanone, (1-hexyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)-1-naphthalenyl-, (1-Hexyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)-1-naphthalenylmethanone, 1-Hexyl-2-phenyl-4-(1-naphthoyl)pyrrole, JWH 147, (1-Hexyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone
InChI formel InChI=1S/C27H27NO/c1-2-3-4-10-18-28-20-23(19-26(28)22-13-6-5-7-14-22)27(29)25-17-11-15-21-12-8-9-16-24(21)25/h5-9,11-17,19-20H,2-4,10,18H2,1H3
SMIL CCCCCCn1cc(cc1c2ccccc2)C(=O)c3cccc4ccccc34
IUPAC navn (1-hexyl-5-phenylpyrrol-3-yl)-naphthalen-1-ylmethanone
Molekylvægt (g/mol) 381.51
Formel vægt 381.2093
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.