Få mere at vide
1-Hexene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hexene |
| CAS | 592-41-6 |
| Molekylær formel | C6 H12 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 1-Hexene, 1-n-Hexene, Dialen 6, Hexene, Linealene 6, NSC 74121, α-Hexene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-6H2,2H3 |
| SMIL | CCCCC=C |
| IUPAC navn | hex-1-ENE |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.16 |
| Formel vægt | 84.0939 |