Få mere at vide
1-Hexene, TRC
Artikelnummer. 30400869
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30400869 25 g
1 options
Artikelnummer. 30400869 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29485125G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexene
CAS 592-41-6
Molekylær formel C6 H12
Mængde 25 g
Synonym 1-Hexene, 1-n-Hexene, Dialen 6, Hexene, Linealene 6, NSC 74121, α-Hexene
InChI formel InChI=1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-6H2,2H3
SMIL CCCCC=C
IUPAC navn hex-1-ENE
Molekylvægt (g/mol) 84.16
Formel vægt 84.0939