Få mere at vide
1-Hexene-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hexene-d3 |
| CAS | 60155-72-8 |
| Molekylær formel | C6H9D3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1-n-Hexene-d3, Dialen 6-d3, Hexene-d3, Linealene 6-d3, NSC 74121-d3, α-Hexene-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-6H2,2H3/i2D3 |
| SMIL | C=CCCCC([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 6,6,6-trideuteriohex-1-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 87.18 |
| Formel vægt | 87.1127 |