Få mere at vide
1-Hexene, 99%, AcroSeal™
Artikelnummer. 10329437 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10329437 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
15149163 1 L AcroSeal™ Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10329437 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120751000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00 DKK
    174.65 DKK / 100ml
    Spare 25.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 592-41-6 | C6H12 | 84,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 592-41-6
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.15
MDL nummer MFCD00009505
InChI nøgle LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexene, hexene, butylethylene, hexylene, hexene-1, 1-n-hexene, butyl ethylene, dialene 6, n-hexene, unii-b38zz8c206
PubChem CID 11597
ChEBI CHEBI:24579
IUPAC navn hex-1-en
SMIL CCCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexene
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -140,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.6780g/mL
Kogepunkt 62,0 °C til 65,0 °C
Flammepunkt −26 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3CH=CH2
Brydningsindeks 1,3867 til 1,3887
Mængde 100 mL
Beilstein 01,215
Specifik vægtfylde 0.678
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 50 mg/l (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og kulbrinteopløsningsmidler, opløselige i ethanol og diethylether
Viskositet 0,34 mm2/s (40 °C)
Formel vægt 84.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.