Få mere at vide
1-hexen, 98%
Artikelnummer. 11454170
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454170 500 mL 500ml
11464170 25 mL 25ml
11439766 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454170 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20271.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 592-41-6 | C6H12 | 84,162 g/mol
1-hexen bruges som opløsningsmiddel, malingfortynder og medium til udførelse af kemiske reaktioner. Det er almindeligt og bruges til fremstilling af både lavdensitets- og højdensitetspolyethylener. Det fungerer som klæbemidler, smøremidler, smøremiddeladditiver og fugemassekemikalier. Yderligere anvendes det til fremstilling af hex-1-en-3-on, heptanal og heptansyre. Det anvendes også i syntesen af lineære blødgørere, oxo-alkoholer, motorbrændstoffer, automotive additiver og biologisk nedbrydelige overfladeaktive stoffer. Ud over dette bruges det til fremstilling af mercaptaner, smags- og duftstoffer, alkylmetaller, halogenider og alkylsilaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-hexen anvendes som opløsningsmiddel, malingfortynder og et medium til udførelse af kemiske reaktioner. Det er almindeligt og bruges til fremstilling af både lavdensitets- og højdensitetspolyethylener. Det fungerer som klæbemidler, smøremidler, smøremiddeladditiver og fugemassekemikalier. Yderligere anvendes det til fremstilling af hex-1-en-3-on, heptanal og heptansyre. Det anvendes også i syntesen af lineære blødgørere, oxo-alkoholer, motorbrændstoffer, automotive additiver og biologisk nedbrydelige overfladeaktive stoffer. Ud over dette bruges det til fremstilling af mercaptaner, smags- og duftstoffer, alkylmetaller, halogenider og alkylsilaner.
Opløselighed
Blandbar med vand, ethanol, ethylether, benzen og petroleumsether.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 592-41-6
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.162
MDL nummer MFCD00009505
InChI nøgle LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexene, hexene, butylethylene, hexylene, hexene-1, 1-n-hexene, butyl ethylene, dialene 6, n-hexene, unii-b38zz8c206
PubChem CID 11597
ChEBI CHEBI:24579
IUPAC navn hex-1-en
SMIL CCCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexene
Smeltepunkt -140 °C
Tæthed 0.673
Kogepunkt 62 °C til 64 °C
Flammepunkt −25 °C (−13 °F)
Lugt Mild
Lineær formel CH3(CH2)3CH=CH2
Brydningsindeks 1.388
Mængde 500 mL
FN nummer UN2370
Beilstein 1209240
Opløselighedsinformation Blandet med vand, ethanol, ethylether, benzen og petroleumsether.
Formel vægt 84.16
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexene