Få mere at vide
1-hexen, 98%
Beskrivelse
1-hexen bruges som opløsningsmiddel, malingfortynder og medium til udførelse af kemiske reaktioner. Det er almindeligt og bruges til fremstilling af både lavdensitets- og højdensitetspolyethylener. Det fungerer som klæbemidler, smøremidler, smøremiddeladditiver og fugemassekemikalier. Yderligere anvendes det til fremstilling af hex-1-en-3-on, heptanal og heptansyre. Det anvendes også i syntesen af lineære blødgørere, oxo-alkoholer, motorbrændstoffer, automotive additiver og biologisk nedbrydelige overfladeaktive stoffer. Ud over dette bruges det til fremstilling af mercaptaner, smags- og duftstoffer, alkylmetaller, halogenider og alkylsilaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-hexen anvendes som opløsningsmiddel, malingfortynder og et medium til udførelse af kemiske reaktioner. Det er almindeligt og bruges til fremstilling af både lavdensitets- og højdensitetspolyethylener. Det fungerer som klæbemidler, smøremidler, smøremiddeladditiver og fugemassekemikalier. Yderligere anvendes det til fremstilling af hex-1-en-3-on, heptanal og heptansyre. Det anvendes også i syntesen af lineære blødgørere, oxo-alkoholer, motorbrændstoffer, automotive additiver og biologisk nedbrydelige overfladeaktive stoffer. Ud over dette bruges det til fremstilling af mercaptaner, smags- og duftstoffer, alkylmetaller, halogenider og alkylsilaner.
Opløselighed
Blandbar med vand, ethanol, ethylether, benzen og petroleumsether.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hexene |
| Smeltepunkt | -140 °C |
| Tæthed | 0.673 |
| Kogepunkt | 62 °C til 64 °C |
| Flammepunkt | −25 °C (−13 °F) |
| Lugt | Mild |
| Lineær formel | CH3(CH2)3CH=CH2 |
| Brydningsindeks | 1.388 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN2370 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Hexene
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexene