Få mere at vide
1-Hexene, 97%
Artikelnummer. 10679084 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
25 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10679084 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10104890 100 mL Glasflaske 100ml
10348540 1 L Glasflaske 1 L
10689084 25 L Metal tromme 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10679084 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 213210025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00 DKK
    725.65 DKK / 2.5 L
    Spare 109.35 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
1-hexen, 97%, C6H12, CAS-nummer-592-41-6, dialen 6, butylethylen, 1-hexen, butylethylen, 1-n-hexen, hexen-1, hexen-1, hexen, n-hexen, unii-b38zz8c206, 1L, 96% min. (GC), 01, 215, 62,0 grader. C til 65,0 grader. C, 100,0, 96,0, CHEBI:24579, Farveløs, 0,6780g/ml, 209-753-1, -26 grader. C, 84.15 | CAS: 592-41-6 | C6H12 | 84,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 592-41-6
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.15
MDL nummer MFCD00009505
InChI nøgle LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexene, hexene, butylethylene, hexylene, hexene-1, 1-n-hexene, butyl ethylene, dialene 6, n-hexene, unii-b38zz8c206
PubChem CID 11597
ChEBI CHEBI:24579
IUPAC navn hex-1-en
SMIL CCCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexene
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -140,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.6780g/mL
Kogepunkt 62,0 °C til 65,0 °C
Flammepunkt −26 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3CH=CH2
Brydningsindeks 1,3867 til 1,3887
Mængde 2.5 L
Beilstein 01, 215
Specifik vægtfylde 0.678
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 50 mg/l (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og kulbrinteopløsningsmidler, opløselige i ethanol og diethylether
Viskositet 0,34 mm2/s (40 °C)
Formel vægt 84.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexene