Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hexene |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -140,0 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.6780g/mL |
| Kogepunkt | 62,0 °C til 65,0 °C |
| Flammepunkt | −26 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Vis mere |