Få mere at vide
1-Hexen-3-one (>90%), TRC
Artikelnummer. 30391022
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30391022 1 g
1 options
Artikelnummer. 30391022 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2950201G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexen-3-one
CAS 1629-60-3
Molekylær formel C6H10O
Mængde 1 g
Synonym Propyl Vinyl Ketone, Vinyl Propyl Ketone
InChI formel InChI=1S/C6H10O/c1-3-5-6(7)4-2/h4H,2-3,5H2,1H3
SMIL O=C(C=C)CCC
IUPAC navn hex-1-en-3-one
Molekylvægt (g/mol) 98.14
Formel vægt 98.0732