Få mere at vide
1-Hexanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hexanol |
| CAS | 111-27-3 |
| Molekylær formel | C6 H14 O |
| Mængde | 10 mL |
| Synonym | Hexan-1-ol, 1-Hexanol, Hexyl alcohol (8CI), 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxyhexane, Amylcarbinol, Caproyl alcohol, Epal 6, Hexanol, Kalcohl 0698, NSC 9254, Pentylcarbinol, n-Hexan-1-ol, n-Hexanol, n-Hexyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCO |
| IUPAC navn | Hexan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.17 |
| Formel vægt | 102.1045 |