Få mere at vide
1-Hexanol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | −52°C (Lit.) |
| Tæthed | 0.814 g/mL at 25°C |
| Kogepunkt | 156°C to 157°C |
| MDL nummer | MFCD00002982 |
| Mængde | 2.5 L |
| Synonym | n-Hexyl alcohol, Hexyl alcohol, Hexyl alcohol |