Få mere at vide
1-Hexanol, 99%
Artikelnummer. 11493757
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493757 500 mL -
11403767 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18232.AP
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 111-27-3 | C6H14O | 102,177 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
1-Hexanol bruges som en forløber for blødgøringsmidler, kemisk mellemprodukt til lægemidler, parfumeestere og antiseptiske midler. Yderligere tjener det som et forstyrrende middel på actomyosin adenosin triphosphatease. Ud over dette bruges det til at modulere funktionen af actomyosin motor.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, acetone, chloroform, ether, benzen. Let blandbar med kultetrachlorid og vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke syrer, syrechlorider, syreanhydrider og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-27-3
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.177
MDL nummer MFCD00002982
InChI nøgle ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
IUPAC navn hexan-1-ol
SMIL CCCCCCO
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 1-Hexanol
Smeltepunkt °C til 52 °C
Tæthed 0.814 g/mL
Kogepunkt 157 °C
Flammepunkt 60 °C (140 °F)
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel CH3(CH2)5OH
Brydningsindeks 1.418
Mængde 500 mL
FN nummer UN2282
Beilstein 969167
Merck Index 14,4697
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, acetone, kloroform, ether, benzen. Let blandbar med carbontetrachlorid og vand.
Formel vægt 102.18
Procent renhed 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexanol
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sicherheitshinweis
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-hexanol
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.