Få mere at vide
1-hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1-Hexanol bruges som forløber for blødgøringsmidler, kemisk mellemprodukt til lægemidler, parfumeestere og antiseptiske midler. Yderligere tjener det som et forstyrrende middel på actomyosin adenosin triphosphatease. Ud over dette bruges det til at modulere funktionen af actomyosin motor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Hexanol bruges som en forløber for blødgøringsmidler, kemisk mellemprodukt til lægemidler, parfumeestere og antiseptiske midler. Yderligere tjener det som et forstyrrende middel på actomyosin adenosin triphosphatease. Ud over dette bruges det til at modulere funktionen af actomyosin motor.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, acetone, chloroform, ether, benzen. Let blandbar med kultetrachlorid og vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke syrer, syrechlorider, syreanhydrider og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hexanol |
| Smeltepunkt | °C to 52°C |
| Tæthed | 0.814 g/mL |
| Kogepunkt | 157°C |
| Flammepunkt | 60°C (140°F) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lineær formel | CH3(CH2)5OH |
| Brydningsindeks | 1.418 |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN2282 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Hexanol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Indeholder: 1-hexanol