Få mere at vide
1-hexanol, 98 %, reagenskvalitet, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120030 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
Artikelnummer. 15677890
Brand: Honeywell Research Chemicals H13303100ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagenskvalitet, 98 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-27-3
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.177
MDL nummer MFCD00002982
InChI nøgle ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
IUPAC navn hexan-1-ol
SMIL CCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexanol
Smeltepunkt -52°C (literature)
Farve Colorless
Tæthed 0.814g/mL at 25°C
Kogepunkt 156°C to 157°C (literature)
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3(CH2)5OH
Mængde 100 mL
FN nummer UN2282
Beilstein 969167
Formel vægt 102.17g/mol
Damptryk 1mmHg (25.6°C)
Procent renhed 0.98