Få mere at vide
1-Hexanol, 98%, Reagenskvalitet, Solstice
Beskrivelse
- ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hexanol |
| Smeltepunkt | -52 °C (litteratur) |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0,814 g/ml ved 25 °C |
| Kogepunkt | 156 °C til 157 °C (litteratur) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)5OH |
| Mængde | 2.5 L |
| FN nummer | UN2282 |
| Beilstein | 969167 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1-Hexanol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: hexan-1-ol