Få mere at vide
1-Hexanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Caproic Acid |
| CAS | 142-62-1 |
| Molekylær formel | C6 H12 O2 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | Hexanoic acid (8CI, 9CI, ACI), 1-Hexanoic acid, 1-Pentanecarboxylic acid, Butylacetic acid, Caproic acid, Capronic acid, Hexoic acid, Hexylic acid, n-Caproic acid, n-Hexanoic acid, n-Hexoic acid, n-Hexylic acid, NAA 60, NSC 35598, NSC 8266, Pentylformic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8) |
| SMIL | CCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | hexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.16 |
| Formel vægt | 116.0837 |