Få mere at vide
1-Hexanethiol, 96%
Artikelnummer. 10676992 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10676992 100 mL Glasflaske 100ml
10012930 5 mL Glasflaske 5ml
10046103 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10676992 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215271000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 111-31-9 | C6H14S | 118,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-31-9
Molekylær formel C6H14S
Molekylvægt (g/mol) 118.24
MDL nummer MFCD00004909
InChI nøgle PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexanethiol, hexyl mercaptan, n-hexyl mercaptan, hexanethiol, 1-hexylthiol, 1-mercaptohexane, hexylthiol, n-hexanethiol, n-hexylthiol, n-hexylmercaptan
PubChem CID 8106
IUPAC navn hexan-1-thiol
SMIL CCCCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexanethiol
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -81°C to 80°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 150.0°C to 154.0°C
Flammepunkt 30°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)5SH
Brydningsindeks 1.4470 to 1.4510
Mængde 100 mL
Beilstein 01, 408
Specifik vægtfylde 0.84
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols, ethyl ether, hydrocarbons
Formel vægt 118.24
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske