Få mere at vide
1-Hexanethiol, 96%
Artikelnummer. 11362187
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362187 100 mL 100ml
11352187 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11362187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09659.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 111-31-9 | C6H14S | 118.24 g/mol
Det bruges til at tune de elektriske egenskaber i netværksforbundne kulstof-nanorør-felteffekttransistorer.1 Bruges også som et monolag på kobberoverflader for at forsinke overfladeoxidation under eksponering for miljøet, som derefter kan desorberes effektivt med et udglødningstrin i inert N2 for at give en ren Cu-overflade.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges til at tune de elektriske egenskaber
i netværksforbundne kulstof-nanorør-felteffekttransistorer.1 Bruges også som et monolag på kobberoverflader for at forsinke overfladeoxidation under eksponering for miljøet, som derefter kan desorberes effektivt med et udglødningstrin i inert N2 for at give en ren Cu-overflade.
Opløselighed Vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares køligt og tørt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-31-9
Molekylær formel C6H14S
Molekylvægt (g/mol) 118.24
MDL nummer MFCD00004909
InChI nøgle PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexanethiol, hexyl mercaptan, n-hexyl mercaptan, hexanethiol, 1-hexylthiol, 1-mercaptohexane, hexylthiol, n-hexanethiol, n-hexylthiol, n-hexylmercaptan
PubChem CID 8106
IUPAC navn hexan-1-thiol
SMIL CCCCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexanethiol
Smeltepunkt -81°C
Tæthed 0.838
Kogepunkt 150°C to 154°C
Flammepunkt 30°C (86°F)
Lugt Strong
Lineær formel CH3(CH2)5SH
Brydningsindeks 1.448
Mængde 100 mL
FN nummer UN3071
Beilstein 1731295
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Difficult to mix in water.
Formel vægt 118.24
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexanethiol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexanethiol