Få mere at vide
1-Hexanesulfonsyre natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30136341
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136341 100 g
30136297 10 g
30006000 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136341 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH294385100G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2832-45-3
Molekylær formel C6H13NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 188.22
Synonym Sodium 1-hexanesulfonate
IUPAC navn natrium; hexan-1-sulfonat
SMIL [Na+].CCCCCCS(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexanesulfonic acid sodium salt
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C6H14O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Formel vægt 188.0483