Få mere at vide
1-hexanesulfonsyre, natriumsalthydrat, 99%
Artikelnummer. 10553951 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10553951 25 g Glasflaske 25g
10062740 5 g Glasflaske 5g
10329233 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10553951 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 206120250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2055.00 DKK
    1792.65 DKK / 25g
    Spare 262.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2832-45-3 | C6H13NaO3S | 188,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2832-45-3
Molekylær formel C6H13NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 188.22
MDL nummer MFCD00007542
InChI nøgle QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
PubChem CID 23677630
IUPAC navn natrium;hexan-1-sulfonat
SMIL [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate
Absorbans 5,5 vægt/volumen-% vandig opl., pH 3, H3PO4, 0,06 maks. ved 280 nm, 0,1 maks. ved 220 nm, 1 maks. ved 210 nm, 5,5 vægt/volumen-% vandig opl., pH 3, H3PO4 ved 0 nm
Smeltepunkt >300 °C
Farve Hvid
Tæthed Ubetydeligt
Tab ved tørring 9,6% maks. (100 °C, 3 timer) (vakuum)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)5SO3Na·xH2O
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation (10% i vand) Klar, farveløs
Formel vægt 188.22
Damptryk Ubetydeligt
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Flakes or Solid